产品名称
ANTI-TAU(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
78928 Da
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:25
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAPT(4137)
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide