分子量
26959 Da
种属反应性
human
技术
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NGF(4803)
相关类别
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide