Merck
SAB1305548
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
IGKC, Ig kappa chain C region
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HP6053, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
11609 Da
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IGKC(3514)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide