Merck
SAB1305279
Sigma-Aldrich
ANTI-ATP6V1G1 (C-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
ATP6G, ATP6G1, ATP6J, ATP6V1G1, V-type proton ATPase subunit G 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
13758 Da
物種活性
human
技術
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP6V1G1(9550)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide