抗體表格
crude ascites
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
55628 Da
物種活性
human
技術
western blot: 1:100-~1:1600
同型
IgM
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CYP2C9(1559)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide