生物来源
human erythrocytes
质量水平
方案
>80% protein (biuret)
表单
essentially salt-free, lyophilized powder
比活
≥2,500 units/mg protein
分子量
32.0 kDa
组成
Protein, ≥80% biuret
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
技术
activity assay: suitable
颜色
white to off-white
pH值范围
7.6—10.5
pH值(酸碱度)
7.8
适用性
suitable for molecular biology
应用
life science and biopharma
储存温度
−20°C
基因信息
human ... SOD1(6647) , SOD2(6648) , SOD3(6649)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 在铜绿假单胞菌感染的活性氧 (ROS) 测量研究中检测其对人中性粒细胞的影响
- 作为抗氧化剂,通过光谱法检测其对红细胞 (RBC) 匀浆中大气压等离子体射流 (APPJ) 诱导的活性氧生成的影响
- 检测其对人微血管内皮细胞(HMEC-1)血红蛋白 (Hb) 诱导性核因子-kappa B(NF- κB) 和缺氧诱导因子 (HIF) 活性的削弱作用
- 作为参考抗氧化蛋白,在膳食类黄酮
- 结合过氧化氢酶治疗促进体外细胞分化后,研究其在人肠道 Caco-2 细胞中的表达情况
生化/生理作用
单位定义
分析说明
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
实验方案
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
在测定超氧化物歧化酶活性时,使用了一种在550 nm处的连续分光光度法进行测定。一个酶单位可将酶偶联系统的细胞色素c还原率抑制50%。