主要文件
S9564
Sigma-Aldrich
分泌的淀粉样前体蛋白α 人
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution
别名:
sAPPα
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
重组
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
质量水平
方案
>90% (SDS-PAGE)
表单
buffered aqueous solution
分子量
~100 kDa by SDS-PAGE
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... APP(351)
一般描述
APP(淀粉样前体蛋白)基因定位于人染色体 21q21.3。它可编码一种整合膜蛋白。APPα是一种可溶性蛋白质,通过分泌酶γ的α连续裂解而产生。
应用
人分泌型α淀粉样前体蛋白已用于酶联免疫吸附试验 (ELISA)。
生化/生理作用
淀粉样前体蛋白α是一种α分泌酶裂解的可溶性蛋白,具有神经保护特性。它来源于淀粉样前体蛋白。该蛋白质由612个氨基酸组成。几种 G 蛋白偶联受体可激活 αAPP 的分泌酶依赖性加工。它具有神经保护、神经源性和神经营养功能。淀粉样前体蛋白还可刺激基因表达和蛋白质表达。
外形
0.2 μm 过滤、溶于pH7.4 磷酸盐缓冲盐水的溶液
制备说明
在非变性条件下表达为可溶性蛋白并纯化。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
SnapShot: genetics of Alzheimer?s disease
Guerreiro R, et al.
Cell, 155(4), 968-968 (2013)
Dementia: New Insights for the Healthcare Professional, 478-478 (2013)
Therapeutic Potential of Secreted Amyloid Precursor Protein APPsa
Frontiers in Molecular Neuroscience (2017)
Soluble b-amyloid Precursor Protein Alpha Binds to p75 Neurotrophin Receptor to
Hasebe N
PLoS ONE (2013)
Soluble ?-amyloid Precursor Protein Alpha Binds to p75 Neurotrophin Receptor to Promote Neurite Outgrowth
Noriko Hasebe
PLoS ONE (2013)