化驗
≥97.5% (HPLC)
形狀
solid
顏色
off-white
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
起源
Abbott
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)-n2cc(C3CCN(CC3)CCN4CCNC4=O)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)
InChI 密鑰
GZKLJWGUPQBVJQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , DRD2(1813)
應用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
我们可提供多种多巴胺受体相关的产品,满足您的各类研究需求。
我们提供许多血清素受体相关产品,满足您的各类研究需求。
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.