主要文件
S7396
Supelco
液相色谱柱配件
Stopcock, Luer Lock (A)
别名:
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115716
NACRES:
SB.52
技术
LPLC: suitable
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一种聚碳酸酯/乙缩醛共聚物材质的开关控制器,具有凹形 Luer 锁定入口和凸形旋转锁定出口。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.