Merck
S6507
Supelco
丁酰肼
别名:
单(2,2-二甲基酰肼)丁二酸酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1863230
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
mp
162-164 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2