Merck
S5666
Sigma-Aldrich
SPITE培养基补充剂(100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352205
NACRES:
NA.75
无菌性
sterile-filtered
产品线
BioReagent
表单
liquid
储存条件
protect from light
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
运输
ambient
储存温度
2-8°C
应用
无血清和减血清的配方通常需要原本由血清提供以适用体外生长和分化研究的因子的纯化形式。这些重要的因子包括胰岛素、转铁蛋白、硒、丙酮酸和乙醇胺。
胰岛素是一种可促进葡萄糖和氨基酸摄取的多肽激素,它可能因此而能够引起促有丝分裂作用。
转铁蛋白是一种铁转运蛋白。铁是必不可少的微量元素,但在游离形式时可能会有毒。为了滋养培养中的细胞,它通过与血清中的转铁蛋白结合而进行提供。
硒是通常提供于血清中的一种必需微量元素。
丙酮酸钠在某些情况下被证明是有益的补充能源。
乙醇胺是一种在杂交瘤细胞的增殖中起着重要作用的脂肪酸,常被添加到用于培养这些细胞的补充剂中。
营养研究表明,这些提到的补充剂组分可被大多数哺乳动物细胞所利用。它们可增强细胞增殖并降低多种细胞类型对血清的需求。据报道,当提供的补充剂与2-4%的血清一起使用时,可与补充了10%血清的培养基相似。
用于悬浮细胞培养
组分
含有100x浓度的1.0mg/ml人重组胰岛素、0.55mg/ml人转铁蛋白(基本上不含铁)、0.5 μg/ml亚硒酸钠、12mg/ml丙酮酸和0.2mg/ml乙醇胺。
其他说明
SPITE是一种重组人胰岛素、人转铁蛋白(部分铁饱和)、亚硒酸钠、丙酮酸钠和乙醇胺的混合物。它旨在用于采用无丙酮酸钠培养基的细胞培养。
制备说明
使用不含酚红的Earle's平衡盐溶液(EBSS)制备。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eunice Lee et al.
Cancers, 13(1) (2020-12-31)
Ovarian cancer (OC) is one of the most lethal gynecological malignancies, yet molecular mechanisms underlying its origin and progression remain poorly understood. With increasing reports of piRNA pathway deregulation in various cancers, we aimed to better understand its role in
Jana Key et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-24)
Depletion of yeast/fly Ataxin-2 rescues TDP-43 overexpression toxicity. In mouse models of Amyotrophic Lateral Sclerosis via TDP-43 overexpression, depletion of its ortholog ATXN2 mitigated motor neuron degeneration and extended lifespan from 25 days to >300 days. There is another ortholog
商品
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.