Merck
S5643
Sigma-Aldrich
磺胺酸
ACS reagent, 98.0-102.0%
别名:
4-氨基苯磺酸, 对氨基苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS号:
分子量:
173.19
Beilstein:
908765
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
ACS reagent
化驗
98.0-102.0%
雜質
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
燃燒殘留物
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1