無性繁殖
SP11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human, pig
濃度
1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VAMP1(6843) , VAMP2(6844)
免疫原
crude human synaptic precipitate.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.