Merck
S5071
Sigma-Aldrich
SFK1
≥98% (HPLC), solid
别名:
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H37ClN2O2
分子量:
409.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
储存条件
desiccated
溶解性
DMSO: 12 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
InChI key
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
应用
SFK1 may be used in cell signaling studies.
生化/生理作用
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)