Merck
S4559
Sigma-Aldrich
SigmaSpin 测序反应清除
50 post-reaction clean-up plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
非常适合用于去除测序反应中的染料终止子核苷酸和引物以及核酸探针标记反应中的放射性标记核苷酸、引物和荧光染料。
其他說明
SigmaSpin 反应后净化柱非常适合通量较低的应用,如清理探针标记反应或少量测序反应。这些净化柱可接受高达 100μ L的样品量。每个净化柱配有一个收集管,用于在离心过程中收集 DNA。
SigmaSpin 反应后净化柱提供了一种快速、简便、高效的方法,用于去除未掺入的染料、多余的盐和其他干扰反应成分。每个净化柱均填充预水合分子排阻树脂,用分子生物级水平衡,并在我们独特的净化柱设计中提供。该净化柱还包括一个扣盖底部密封件和一个 o 形环(包含螺旋盖),以确保树脂保持水合。SigmaSpin 已在 ABI PRISM ® 3700、3100、310 和 377 的高通量基因组中心和核心设施中进行了检测。每孔可接受高达 20μL 的样本量。
有关其他信息,请参阅 www.sigma-aldrich.com /sequencing
法律資訊
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SigmaSpin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)