Merck
S4510
Sigma-Aldrich
角鲨烷
别名:
2,6,10,15,19,23-六甲基二十四烷, 全氢化角鲨烯, 异三十烷, 鲨鱼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
CAS号:
分子量:
422.81
Beilstein:
776019
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChI 密鑰
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
424.4 °F - closed cup
閃點(°C)
218 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter