Merck
S2771
解剖刀片
No. 11
别名:
Surgical Scalpel Blades
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
材料
steel (carbon)
無菌
non-sterile
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
解剖刀片已用于:
  • 类器官制备
  • 啮齿动物伏隔核(nucleus accumbens, Nac)的手动显微切割
  • 胚胎脑样品切割
包裝
独立包装。