表单
ammonium sulfate suspension
分子量
antigen 72.4 kDa
种属反应性
human, rodent
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
储存温度
−20°C
基因信息
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
免疫原
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves