Merck
S1881
Supelco
铋(V)酸钠 水合物
≥80%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBiO3 · xH2O
分子量:
279.97 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
≥80%
SMILES 字串
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
InChI 密鑰
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves