Merck
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
别名:
D-Glucitol 6-phosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H13O9PBa
分子量:
397.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥90%
表单
solid
杂质
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
颜色
white
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
其他说明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)