主要文件
S1061
Sigma-Aldrich
Stat-Matic 洗板机
Model II
别名:
Plate washer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122102
NACRES:
NB.22
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Tricontinent 0980
尺寸
96 wells
分配体积
100, 200, 250 or 300 μL
颜色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
从外部储存器快速、方便、准确地填充或清洗微孔板。全惰性聚丙烯和玻璃结构,带有 PTFE 柱塞。通过插入 100、200 或 250μL 的垫片来设置歧管,并一次分装到 8 个孔中(间距设置为 96 孔板)。
装置包括 500 mL 塑料瓶,带有 288 mm 盖组件、进瓶管路和鲁尔接头、3 个分配容积垫片,一个 30 英寸长型 Tygon 远程入口管路。
特点和优势
  • 适合96孔板的八联端口支架,配送100、200、250或300 μL液体,孔间准确率达5%或以上。
  • 聚丙烯、PTFE、玻璃和陶瓷材质,没有易破碎的外露玻璃,基本不需要维护。
  • 兼容大多数试剂和化学品,经过特别设计,即使蛋白质类试剂也不会粘附。
  • 过滤通风口保护液体免遭污染。
  • 吸液管路允许再循环进入分液器端口,而无需取出瓶子。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Haibiao Xie et al.
Cell death & disease, 12(1), 1-1 (2021-01-09)
TP53 is a classic tumor suppressor, but its role in kidney cancer remains unclear. In our study, we tried to explain the role of p53 in kidney cancer through the p53-related enhancer RNA pathway. Functional experiments were used to explore