特点
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
参数
8,324 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG