Merck
RES2041D
SAFC
3,3′-二氨基联苯胺
别名:
3,3′,4,4′-四氨基联苯, 3,3′,4,4′-联苯四胺, DAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS号:
分子量:
214.27
Beilstein:
1212988
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.21
质量水平
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES字符串
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
过氧化物酶底物;分光光度法测定硒的试剂。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)