推荐产品
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
Sigma的GenElute™FFPE RNA/DNA 纯化试剂盒提供了一种从福尔马林固定石蜡包埋(FFPE) 组织样品中依次分离和纯化总 RNA(包括 microRNA)和基因组 DNA 的快速方法。使用福尔马林固定组织导致核酸和蛋白质的交联,组织样品的包埋过程也会导致核酸随着时间的推移而片段化。Sigma的GenElute™FFPE RNA/DNA 纯化试剂盒提供了让福尔马林修饰部分逆转的条件,从而获得高质量和高产量的核酸。该试剂盒能够纯化所有大小的 RNA,从大 mRNA 和核糖体 RNA 到 microRNA (miRNA) 和小干扰 RNA (siRNA),具体取决于 FFPE 组织的年龄,因为 RNA 的片段化程度会随着时间的推移而增加。RNA 是从其它细胞成分中纯化出来的,无需使用苯酚或氯仿。纯化的 RNA 具有最高的完整性,可用于许多下游应用,包括实时 PCR、逆转录 PCR、Northern blotting、RNase 保护和引物延伸以及表达阵列分析。纯化的基因组 DNA 也具有最高的质量,可用于 PCR 反应、测序、Southern blotting和 SNP 分析。
- 使用快速离心柱进行快速简便的处理
- 核酸的高产量和质量
- RNA 和 DNA的单独分级
- 分离出所有大小的 RNA,从大 mRNA 到 microRNA(miRNA)
- 无苯酚或氯仿的提取
应用
RNA
基因组DNA
- Bioanalyzer
- 用于大的mRNA和包括miRNA的小RNA的实时定量RT-PCR
- 用于大的mRNA和包括miRNA的小RNA的RT-PCR
- Northern blotting
- RNAase保护
- 引物延伸
- 表达阵列检测
- 下一代测序
- microRNA克隆
- miRNA 阵列
- RNA-Seq
- Nanostring
- Fluidigm 液滴/数字PCR
基因组DNA
- PCR及定量PCR
- 测序
- DNA甲基化研究
- Southern blotting
- 微阵列
- SNP分析
特点和优势
- 完整的柱纯化 - RNA 和 DNA 的单独分级
- 减少变异性 - 从单个样品中分离 RNA 和 DNA,不裂解裂解物,从而减少不一致的结果和变异性
- 分离多种 RNA - 分离出所有大小的 RNA,从大 mRNA 到 microRNA
- 分离高质量的 RNA 和 DNA - 纯化的 RNA 和 DNA 质量最高,可用于许多下游应用
单位定义
制备
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials