主要文件
RAB0930
Sigma-Aldrich
恒河猴猕猴IL5 / Interleukin-5 ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
种属反应性
rhesus monkey
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
rhesus macaque ... IL5(710622)
一般描述
The IL5 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-5 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
应用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)