物種活性
rhesus monkey
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
rhesus macaque ... IL1B(704701)
一般說明
The IL1B ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-1beta in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
應用
请参考Protocol了解详情。
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials