主要文件
RAB0690
Sigma-Aldrich
人IL1RAP /白细胞介素-1受体辅助蛋白ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.84
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 18 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IL1RAP(3556)
一般說明
IL1RAP ELISA试剂盒用于定量测量细胞培养上清、血浆和血清中的白细胞介素-1受体辅助蛋白。
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)