种属反应性
canine
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
输入
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
canine ... VEGFA(403802)
一般描述
The antibody pair provided in this kit recognizes Canine VEGF.
应用
请参考Protocol了解详情。
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials