Merck
RAB0327
Sigma-Aldrich
人胰岛素ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
别名:
Insulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... INS(3630)
一般說明
人胰岛素 ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒采用体外酶联免疫吸附测定法,定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的胰岛素和胰岛素原的含量。
免疫原
重组人胰岛素
應用
人胰岛素ELISA试剂盒已用于:
  • 测定人胰岛素和转基因小鼠胰岛素原的血液水平
  • 测定糖尿病大鼠的血清胰岛素
  • 测定多发性硬化症患者的胰岛素
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
人胰岛素ELISA试剂盒已被用于测定从非糖尿病患者的内脏脂肪中分离的血清和HAMEC(人脂肪微血管内皮细胞)中的人胰岛素和胰岛素原浓度。
请参阅随附的一般ELISA试剂盒 操作步骤 (夹心、竞争性和间接ELISA)
生化/生理作用
胰岛素可负责两种类型的行为,即兴奋性和抑制性。在其兴奋作用中,它可增加葡萄糖的摄取和脂质合成,在其抑制作用中,它可抑制糖原分解、糖异生、脂解、蛋白水解和酮生成。 胰岛素在正常范围内的血糖水平调节中起重要作用。胰岛素分泌异常会导致各种疾病,例如糖尿病、高血糖症或低血糖症。 I型糖尿病是胰腺β细胞自身免疫性破坏的结果,其会导致胰岛素耗尽。 突变INS基因诱导的青年糖尿病(MIDY)综合征是由错义突变引起的常染色体显性遗传病,其会导致胰岛素原体折叠异常。 葡萄糖耐量降低(IGT)或非胰岛素依赖性糖尿病(NIDDM)是由对胰岛素刺激的葡萄糖摄取的抗性所引起的。
其他說明
本产品提供样本分析证书。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Xi Qian et al.
Scientific reports, 4, 6465-6465 (2014-10-01)
There is a steady increasing demand for insulin worldwide. Current insulin manufacturing capacities can barely meet this increasing demand. The purpose of this study was to test the feasibility of producing human proinsulin in the milk of transgenic animals. Four
Bo Liu et al.
Molecular medicine reports, 24(1) (2021-05-14)
The present study sought to elucidate the role of Polygonatum sibiricum F. Delaroche polysaccharide (PSP) in high‑fat diet (HFD)‑induced mouse obesity and investigated the primary molecular mechanism underlaying these effects. An obese mouse model was established by feeding HFD and
Production of recombinant human proinsulin in the milk of transgenic mice.
Qian X
Scientific Reports, 4:6465 (2014)
Ginger extract attenuates preliminary steps of streptozotocin-mediated oxidative stress in diabetic rats.
Waly M I, et al.
International journal of nutrition, pharmacology, neurological diseases., 5(4), 151-151 (2015)
The Interplay between Inflammation and Metabolic Disturbances in Multiple Sclerosis
El-Malkey NF, et al.
Life Science Journal (2016)