Merck
RAB0244
Sigma-Aldrich
人 IL-10 ELISA 试剂盒
别名:
IL-10, Interleukin-10
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
种属反应性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
输入
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... IL10(3586)
一般描述
白介素10(IL-10)是一种免疫抑制细胞因子,由各种哺乳动物细胞产生,包括巨噬细胞、单核细胞、T细胞和B细胞。鼠IL-10在人体细胞中没有活性。编码该蛋白的基因定位于人染色体1q31-32。
免疫原
重组人 IL-10
应用
人 IL-10 ELISA 试剂盒已被用于酶联免疫吸附测定(ELISA),以检测血液透析(HD)尿毒症患者中的血浆白介素10(IL-10)。
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
人 IL-10 ELISA 试剂盒已经被用于测定细胞培养上清液中 IL-10 的含量。
生化/生理作用
IL-10(白介素10)是一种抗炎细胞因子。IL-10 抑制 IL-1、TNF(肿瘤坏死因子)-α 等促炎细胞因子的表达.与 IL-4 一样,IL-10 增强体液免疫应答,减弱细胞介导的免疫反应。IL-10 基因多态性与子痫前期、强直性脊柱炎、鼻咽癌和基底细胞癌的发病风险较高相关。IL-10 在-1082 A/g 的多态性 与糖尿病肾病相关。
其他说明
本产品提供样本分析证书。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
IL-10: A Multifunctional Cytokine in Viral Infections
Rojas J, et al.
Journal of immunology research (2017)
Identification of functional domains on human interleukin-10
Gesser B, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94(26), 14620-14620 (1997)
Imbalance of Th22/Treg cells causes microinflammation in uremic patients undergoing hemodialysis
Ren T, et al.
Bioscience Reports, 39(10), 866-866 (2019)
Investigations into the association between polymorphisms in the interleukin-10 gene and risk of early-onset preeclampsia.
Liu QY, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 14, 19323-19328 (2015)
Interleukin-10 polymorphisms and nasopharyngeal carcinoma risk: a meta-analysis.
Yu YF
Genetics and molecular research : GMR, 14(4), 18945-18957 (2015)