主要文件
RA438-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, without buckets, for round-bottom tubes only
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
to hold 4 x 100 mL round buckets
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
for round-bottom tubes only
swing bucket rotor
without buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639064 (NA)
Eppendorf® 5702740004 (EU)
参数
2,750 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)