R9653
RC-3095
≥95% (HPLC), lyophilized powder
别名:
D-Tpi-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Y(CH2-NH)-Leu-NH2 三氟乙酸盐, (3R)-2,3,4,9-四氢-1H-吡啶并[3,4-b]吲哚-3-羰基-L-谷氨酰胺酰基L-色氨酰-L-丙氨酰-L-valylglycyl-L-组氨- L-亮氨酰-Ψ(CH2-NH)-L-亮氨酰胺三氟乙酸盐,(D-Tpi6,Leu13Ψ(CH2-NH)-Leu14)铃蟾肽(6-14),D-Tpi-Gln- Trp-Ala-Val-Gly-His-Y(CH 2 -NH)-Leu-NH 2 三氟乙酸盐 三氟乙酸盐, (D-Tpi6,Leu13 Ψ(CH2-NH)-Leu14)铃蟾肽(6-14)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](CN[C@@H](CC(C)C)C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H]4Cc5c(CN4)[nH]c6ccccc56)C(C)C
InChI
1S/C56H79N15O9.C2HF3O2/c1-29(2)18-35(25-61-42(50(58)74)19-30(3)4)66-55(79)45(21-34-24-59-28-64-34)68-48(73)27-63-56(80)49(31(5)6)71-51(75)32(7)65-54(78)44(20-33-23-60-39-14-10-8-12-36(33)39)70-52(76)41(16-17-47(57)72)69-53(77)43-22-38-37-13-9-11-15-40(37)67-46(38)26-62-43;3-2(4,5)1(6)7/h8-15,23-24,28-32,35,41-45,49,60-62,67H,16-22,25-27H2,1-7H3,(H2,57,72)(H2,58,74)(H,59,64)(H,63,80)(H,65,78)(H,66,79)(H,68,73)(H,69,77)(H,70,76)(H,71,75);(H,6,7)/t32-,35-,41-,42-,43+,44-,45-,49-;/m0./s1
InChI 密鑰
ZHNRKEKBKBWCMF-RWWZSYIDSA-N
Amino Acid Sequence
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3