Merck
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
别名:
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H38O3
CAS号:
分子量:
326.51
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
形狀
liquid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves