Merck
R1783
Sigma-Aldrich
(3,5-二苯基-3,4-二氢吡唑-2-基)-(呋喃-2-基)甲酮,1a
≥98% (HPLC)
别名:
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H16N2O2
分子量:
316.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
InChI 密鑰
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3