Merck
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
别名:
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H31F9N6O2
分子量:
666.58
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3