主要文件
PRS4685
Sigma-Aldrich
Anti-Nanos1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-NOS1, Anti-Nanos homolog 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human, mouse, rat
技术
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NANOS1(340719)
免疫原
a 14 amino acid peptide from near the center of human Nanos1.
联系
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4685.
外形
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)