分子量
predicted mol wt 47 kDa
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CARD8(22900)
免疫原
a synthetic peptide corresponding to amino acids at the C-terminus of human CARD8.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3187.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2