Merck
所有图片(4)
主要文件
PRS2007
Sigma-Aldrich
Anti-CAD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
别名:
Anti-DFF40, Anti-DNA fragmentation factor, β-subunit
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
分子量
predicted mol wt 40 kDa
种属反应性
mouse, rat
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
免疫原
peptide corresponding to 17 amino acids near the center of murine CAD.
联系
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2007.
外形
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)