主要文件
PP2379
Sigma-Aldrich
哺乳动物信号肽介体组
别名:
snapfast 介体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.85
表单
buffered aqueous solution
菌种筛选
kanamycin
哺乳动物细胞筛选
puromycin
复制起点
pUC (500 copies)
肽切割
no cleavage
肽标签位置
N-terminal
启动子
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
分泌信号
BM40
VSV G
chymotrypsinogen
gaussia
human IL-2
human Insulin
human albumin
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
分子克隆通常受益于用于表达的介体的优化。
本试剂包可让您比较 8 种不同哺乳动物分泌标签(信号肽)的活性,以确定哪种试剂对分泌目的蛋白最有效。最有效的标签似乎取决于相关的蛋白,也取决于使用的细胞,因此我们认为比较几个标签以选择最好的很重要。将您感兴趣的基因插入到这些质粒的 MCS 中,将其置于信号肽下游,在 CMV 启动子的调控控制下。这套质粒被设计成与一系列克隆技术兼容。多克隆位点包含一系列用于克隆的标准常用酶切位点。利用这些位点基因可以插入使用标准的克隆方法与 DNA 连接酶。也可以使用其他方法,例如连接酶非依赖性克隆 (LIC) Gibson Assembly InFusionHD 或 Seamless GeneArt,因为我们所有的质粒都基于相同的骨架,所以可以使用相同的方法克隆到我们所有的目录介体中。
多克隆位点注释 :MCS 内有几个重要位点。其中包括 NcoI 位点、XbaI 位点以及 BsgI 和 BseRI 位点。NcoI 位点包含一个起始密码子,紧邻 Kozak 和 Shine-Dalgarno 核糖体结合位点的下游。当起始密码子位于这个位置时,这些允许基因的最佳定位。如果这不是必需的,并且您希望使用下游位点进行基因克隆,您可以通过使用 KpnI 切割质粒来去除 NcoI 位点。XbaI 位点含有终止密码子。这个终止密码子定位在与紧邻下游的 BsgI 和 BseRI 位点相关的特定位置。当 BseRI 或 BsgI 切割质粒时,它们从 XbaI 位点的终止密码子上产生一个 TA 突出,这与我们用相同位点切割的所有肽标签质粒一致。BseRI 和 BsgI 位点是非回文的,并切割一定编号的远离其结合位点的碱基。每当我们将一个基因克隆到我们的多克隆位点时,我们总是将起始和终止密码子定位在 MCS 中的相同位置。如果基因的起始和末端与 NcoI 和 XbaI 不兼容,我们将序列延伸到最近的外部位点,但保持起始和终止密码子位置一致。
转录终止 :这些质粒包含三个用于哺乳动物细菌和噬菌体 (T7) 表达的替代转录终止子。这意味着只需要改变启动子就可以改变您正在使用的表达系统。我们出售多个启动子,它们都可以在所有这些系统使用。每个终止子的存在都不会减少替代系统中的表达。
序列
如需查看本品的序列信息,请访问产品页面
分析说明
欲查看本品的分析证书,请访问 www.oxgene.com
法律信息
这些质粒的销售不涉及延展性权利,可以用来制造商业产品。然而,质粒本身(或衍生物)不能出售。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • OGS1436PSF-CMV-PURO-NH2-INSULINSP - INSULIN SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
  • OGS1495PSF-CMV-PURO-NH2-VSV G - VSV G SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
  • OGS1497PSF-CMV-PURO-NH2-IL-2 - INTERLEUKIN-2 SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
  • OGS1498PSF-CMV-PURO-NH2-GAUS - GAUSSIA (LUCIFERASE) SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
  • OGS1499PSF-CMV-PURO-NH2-ALB - HUMAN ALBUMIN SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
  • OGS1500PSF-CMV-PURO-NH2-HA/SP - INFLUENZA HA SECRETION PLASMID, plasmid vector for molecular cloning化学品安全说明书
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual