生物来源
goat
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
种属反应性
human, mouse
技术
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
western blot: 1:1,000- 1:5,000
登记号
P16104
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
goat ... H2AX(3014)
免疫原
PLA0294识别的表位使用条目P16104(基因ID 3014)中给出的编号映射到人组蛋白H2AX的C末端。
外形
含有0.09%叠氮化钠的Tris-柠檬酸/磷酸盐缓冲液,pH 7至8
其他说明
H2AX是组蛋白H2A家族的成员。参与紧密染色质核小体结构形成的四个核心组蛋白是H2A,H2B,H3和H4。H2AX可能起到促进DNA修复的作用,最近的研究表明H2AX是维持基因组稳定性所必需的。γH2AX是H2AX的磷酸化形式,可响应DNA损伤。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Andrew M Cobb et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 41(4), 1339-1357 (2020-12-29)
[Figure: see text].