主要文件
PLA0167
Sigma-Aldrich
兔抗TRRAP抗体,经亲和纯化
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
别名:
350/400 kDa PCAF相关因子, PAF350/400, PAF400, STAF40, TR-AP, Tra1, tra1 同系物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
种属反应性
mouse, human
技术
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
登记号
AAD04629.1
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
rabbit ... TRRAP(8295)
免疫原
使用条目AAD04629.1(GeneID8295)给出的编号,PLA0167识别的表位对应于人转化/转录结构域相关蛋白的残基3809和3859之间的区域。
外形
含有0.1%BSA和0.09%叠氮化钠的Tris缓冲盐水
其他说明
TRRAP是组蛋白乙酰转移酶(HAT)复合物的常见组分,可作为衔接蛋白发挥作用,其在转录、复制和DNA修复期间将HAT复合物补充到染色质中。TRRAP已被证明在c-Myc介导的转录和转化中起关键作用。TRAPP还与许多其他转录因子发生相互作用,包括p53、E2F1、E2F4和E1A病毒癌蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bei Bu et al.
The EMBO journal, 39(1), e101259-e101259 (2019-09-21)
Psychiatric diseases are often accompanied by circadian disruptions, but the molecular underpinnings remain largely unclear. To address this, we screened genes that have been previously reported to be associated with psychiatric diseases and found that TRRAP, a gene associated with