产品名称
Phleomycin from Streptomyces verticillus, powder
表单
powder
质量水平
保质期
2 yr
颜色
blue
抗生素抗菌谱
fungi
作用机制
DNA synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
特点和优势
包装
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.