Merck
P9248
Sigma-Aldrich
PD 169316
≥98% (HPLC), solid
别名:
4-(4-氟苯基)-2-(4-硝基苯基)-5-(4-吡啶基)-1H-咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H13FN4O2
分子量:
360.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
faint yellow to dark orange
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
起源
GlaxoSmithKline
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
InChI 密鑰
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... MAPK14(1432)
一般說明
PD 169316是一种吡啶基咪唑化合物。它是p38丝裂原活化蛋白激酶的一种潜在抑制剂。它也对转化生长因子β(TGFβ)的信号转导进行抑制,特别是在人卵巢癌细胞中。
應用
PD 169316已被用于抑制人肝细胞中的p38酶。它已被用于在培养基中促进胚状体的分化。
生化/生理作用
有效的细胞通透型选择性p38激酶抑制剂(IC50 = 89 nM)。
特點和優勢
该化合物由GlaxoSmithKline开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves