Merck
P9054
Sigma-Aldrich
Phenyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O7 · C6H13N
CAS号:
分子量:
369.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
SMILES字符串
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)