Merck
P8962
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9-14C
methanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
methanol solution
标记范围
5-15 mCi per mmol
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
密封安瓿瓶装
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)