儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2OS/c1-2-9-10(14)13(11(15)12-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
InChI 密鑰
HIDHIQVHRMAIHA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3