主要文件
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H52NO5P
CAS号:
分子量:
477.66
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3