Merck
P8627
Sigma-Aldrich
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5O7PBa
CAS号:
分子量:
321.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
方案
~95%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
InChI key
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
可比产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)