Merck
P7155
Sigma-Aldrich
蛋白质A 来源于金黄色葡萄球菌
Insoluble, Cowan Strain, cell suspension
别名:
Protein A
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
共軛
unconjugated
品質等級
無菌
(not processed or packaged aseptically)
形狀
cell suspension
容量
≥1.2 mg/mL binding capacity (human IgG)(suspension.)
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蛋白 A 是从 金黄色葡萄球菌 中分离得到的一种 42 kD、高度稳定的细胞表面受体,可选择性地与来自不同物种的 IgG 的 Fc 部分高亲和力结合 。它也可以像琼脂糖或丙烯酸珠一样固定在固相载体上,用于单克隆或多克隆免疫球蛋白的纯化 。蛋白 A 与猴、兔、猪、豚鼠、犬和猫的 IgG 发生特异性反应
應用
悬浮液可直接用作免疫吸附剂。不适合用作发酵剂(starter culture)。
蛋白 A 可用于免疫沉淀试验 。可与荧光染料、酶标记物、生物素或胶体金偶联,可用于免疫组化、免疫印迹和 ELISA。
A 蛋白可与各种受体分子包括荧光染料 (FITC)、酶标记物(过氧化物酶、β-半乳糖苷酶、碱性磷酸酶)、生物素和胶体金缀合,而不影响分子上的抗体结合位点。这些缀合物可在各种免疫化学分析包括蛋白质印迹、免疫组织化学和 ELISA 应用中用于检测免疫球蛋白。此外,也可将 A 蛋白固定到固体载体如琼脂糖或丙烯酸树脂小珠上,用以纯化多克隆或单克隆免疫球蛋白。通常还可用于免测沉淀试验。
生化/生理作用
A 蛋白是由金黄色葡萄球菌的多种菌株产生的高度稳定的细胞表面受体。它由一条分子量为 42kDa 的多肽链组成,包含四个富含天冬氨酸和谷氨酸但无半胱氨酸的重复域。它几乎不含糖,并且仅含有 4 个酪氨酸残基,不含色氨酸。A 蛋白能够结合到许多物种的免疫球蛋白(特别是 IgG)的 Fc 部分上。已证实,一个 A 蛋白分子能同时结合至少 2 个 IgG 分子。A 蛋白的 IgG 结合域由三个反向平行的 α-螺旋组成,当其与免疫球蛋白的 Fc 域复合时,第三个 α-螺旋被破坏。A 蛋白可与人类 IgG 亚型、IgM、IgA 和 IgE,以及小鼠 IgG1(弱)、IgG2a 和 IgG2b 的 Fc 部分结合。也可与其他物种(包括猴、兔、猪、豚鼠、狗和猫)的 IgG 结合。
A 蛋白还可参与许多不同的生物学保护功能,包括抗肿瘤、抗毒素和抗癌活性。除了作为免疫调节剂外,它还具有抗真菌和抗寄生虫活性。
品質
福尔马林处理。
外觀
约 10%(湿重/体积)基本无活力 金黄色葡萄球菌 (Cowan 菌株)细胞溶于 0.04 M 磷酸钾缓冲液 (pH 7.2)、0.15 M 氯化钠(含 0.2% 叠氮化钠)中。
準備報告
通过本实验室开发的方法制备,以确保 IgG 的可重复结合。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Silvia M L Montenegro et al.
Infection and immunity, 70(11), 5903-5912 (2002-10-16)
Whole-blood-cell cultures from schistosomiasis patients were stimulated with a variety of T-cell-dependent and T-cell-independent stimuli to determine whether the defect in type 1 cytokine expression observed following helminth infection is associated with alterations in interleukin-12 (IL-12) or CD40 ligand (CD40L)
Antibodies: A Laboratory Manual
Harlow, E, Lane, D.,
Cold Spring Harbor Protocols, 616-621 (1988)
Coligen, J.E., et al., Eds
Current Protocols in Immunology, 8-8 (1991)
Ian J Amanna et al.
Journal of immunological methods, 317(1-2), 175-185 (2006-10-24)
Current methodology for quantitation of memory B cells (MBC) in clinical samples is limited and often does not allow for detection of multiple MBC specificities in a single assay. Here we describe two independent approaches to antigen-specific MBC quantitation. First
Use of protein A-bearing staphylococci for the immunoprecipitation and isolation of antigens from cells.
S W Kessler
Methods in enzymology, 73(Pt B), 442-459 (1981-01-01)