Merck
P6915
Sigma-Aldrich
磷酸肌酸 二钠盐 水合物
~98% (enzymatic)
别名:
N-(亚氨基[膦氨基]甲基)-N-甲基甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
CAS号:
分子量:
255.08 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~98% (enzymatic)
雜質
<0.02% free creatine
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
磷酸肌酸是脊椎动物和某些无脊椎动物肌肉的高能磷酸基储蓄池,提供ADP-ATP转换所需磷酸。
包裝
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)